1-Bromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2688-1G B2688-5G
TCIAB2688-1GEA 120 EUR
TCIAB2688-1G TCIAB2688-5G
1-Bromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
Número MDL: MFCD00451689
Núm. CAS: 632-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef64cbd59009e9f900ba86e1c0df85ad12380051&vid=ef64cbd59009e9f900ba86e1c0df85ad12380051&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C