2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
D3182-1G D3182-5G
TCIAD3182-1GEA 37 EUR
TCIAD3182-1G TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,0042 g/mol
Pto. de fusión: 290°C
Número MDL: MFCD08276344
Núm. CAS: 633-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&vid=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%