1,4-Dicloro-9,10-antraquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2518-1G D2518-5G
TCIAD2518-1GEA 201 EUR
TCIAD2518-1G TCIAD2518-5G
1,4-Dicloro-9,10-antraquinona ≥98.0% (por GC)
1,4-Dicloro-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Número MDL: MFCD00192002
Núm. CAS: 602-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&vid=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C