1-Hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
H0354-25G H0354-5G
TCIAH0354-25GEA 119 EUR
TCIAH0354-25G TCIAH0354-5G
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by HPLC)
1-Hydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₃
Número MDL: MFCD00058946
Núm. CAS: 129-43-1
EINECS: 204-946-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7efd9bde1b8ac776f6153c8186962eb6710cb4d&vid=a7efd9bde1b8ac776f6153c8186962eb6710cb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C