Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C122.5N1FP.L1 C122.5N1FP.L25 C122.5N1FP.L5
ACSDC122.5N1FP.L1EA 192 EUR
ACSDC122.5N1FP.L1 ACSDC122.5N1FP.L25 ACSDC122.5N1FP.L5
Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio