4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H28405.14 H28405.06
H28405.14EA 220 EUR
H28405.14 H28405.06
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Purity: 98% CAS No.: 13790-39-1 Molecular Formula: C10H9ClN2O2 Formula Weight: 224.65 Melting Point: 184-187° MDL No.: MFCD01570172
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Pto. de fusión: 184…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570172
Núm. CAS: 13790-39-1