Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos:
Diethyl phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM16290.1
CILDLM16290.25
PROOCILDLM16290.1EA
700
EUR
PROOCILDLM16290.1
PROOCILDLM16290.25
Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Formula:
C₁₂H₁₀D₄O₄ |
Número MDL:
MFCD00144117 Núm. CAS: 93952-12-6 |