2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27391.14
H27391.06
H27391.14EA
375
EUR
H27391.14
H27391.06
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 101084-96-2
Molecular Formula: C8H6N2O3
Formula Weight: 178.15
Melting Point: 177-180°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093781
Formula:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178.15 g/mol Pto. de fusión: 177…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093781 Núm. CAS: 101084-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |