4-Amino-1-isopropylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0774-25G I0774-5G
TCIAI0774-25GEA 243 EUR
TCIAI0774-25G TCIAI0774-5G
4-Amino-1-isopropylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-isopropylpiperidine
Formula: C₈H₁₈N₂
Número MDL: MFCD03411606
Núm. CAS: 127285-08-9
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24073abadecd2de07fb8b6c6f4a31fa996d3e39f&vid=24073abadecd2de07fb8b6c6f4a31fa996d3e39f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %