4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2046-25G A2046-5G
TCIAA2046-25GEA 95 EUR
TCIAA2046-25G TCIAA2046-5G
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD01570549
Núm. CAS: 41838-46-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&vid=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %