3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 75.4 EUR
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674199
Núm. CAS: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III