3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13305.06 A13305.03 A13305.14
A13305.06EA 112 EUR
A13305.06 A13305.03 A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 55406-13-8 Molecular Formula: C6H5NS Formula Weight: 123.18 Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 91-93°/12mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00052086
Formula: C₆H₅NS
Pto. Ebullición: 91…93 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052086
Núm. CAS: 55406-13-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III