3'-Amino-4'-chloroacetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1559-25G A1559-5G
TCIAA1559-25GEA 109 EUR
TCIAA1559-25G TCIAA1559-5G
3'-Amino-4'-chloroacetanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3'-Amino-4'-chloroacetanilide
Formula: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,62 g/mol
Número MDL: MFCD02093411
Núm. CAS: 51867-83-5
EINECS: 257-485-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdae329ec260b2473e7d9a3b0d3f1f9a8aee7ea3&vid=fdae329ec260b2473e7d9a3b0d3f1f9a8aee7ea3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C