Monomethyl phthalate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
374880250
374881000
ACRO374880250EA
132
EUR
ACRO374880250
ACRO374881000
Monomethyl phthalate 98%
Monomethyl phthalate
Formula:
C₉H₈O₄ Pto. de fusión: 81…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002466 Núm. CAS: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |