Monomethyl phthalate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
A14780.09
A14780.18
A14780.30
A14780.09EA
48.1
EUR
A14780.09
A14780.18
A14780.30
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Purity: 97%
CAS No.: 4376-18-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 2048766
Formula:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002466 Núm. CAS: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |