Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopropanesulphonylchloride
C2187-1G C2187-5G
TCIAC2187-1GEA 34 EUR
TCIAC2187-1G TCIAC2187-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631933
Núm. CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&vid=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %