Ácido 2-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
C2416-1G
C2416-5G
TCIAC2416-1GEA
25
EUR
TCIAC2416-1G
TCIAC2416-5G
Ácido 2-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-Cianofenilborónico
Formula:
C₇H₆BNO₂ MW: 146.94 g/mol |
Número MDL:
MFCD01632208 Núm. CAS: 138642-62-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 114.0 % |