Ácido (2-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-nitrofenilborano
N0811-1G N0811-5G
TCIAN0811-1GEA 55 EUR
TCIAN0811-1G TCIAN0811-5G
Ácido (2-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Pto. de fusión: 142°C
Número MDL: MFCD00161358
Núm. CAS: 5570-19-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc328068fc74139da075b8eb8b1d095230223107&vid=cc328068fc74139da075b8eb8b1d095230223107&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %