4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 97,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
D1070-25G D1070-250G
TCIAD1070-25GEA 56 EUR
TCIAD1070-25G TCIAD1070-250G
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo 97,0 Titrimetric
4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
MW: 227.01 g/mol
Pto. Ebullición: 396
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001593
Núm. CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,03063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&vid=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %