2,2-Difenilpropiononitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Diphenylpropionitrile
D2534-25G D2534-5G
TCIAD2534-25GEA 212 EUR
TCIAD2534-25G TCIAD2534-5G
2,2-Difenilpropiononitrilo ≥98.0% (por GC)
2,2-Difenilpropiononitrilo
Formula: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
MW: 207.27 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001846
Núm. CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&vid=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %