1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol ≥97.0% (by titrimetric analysis) coupling agent for peptides synthesis
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: CDI, 1,1'-Carbonilbis(imidazol)
C0119-25G C0119-250G C0119-5G
TCIAC0119-25GEA 33 EUR
TCIAC0119-25G TCIAC0119-250G TCIAC0119-5G
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol ≥97.0% (by titrimetric analysis) coupling agent for peptides synthesis
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 111…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ffad45cd301a8ad9db8bb71ee0e3fc722059cb6&vid=3b4f70577addaeb9e9d121fac6937d94f0db73a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 121.0 deg-C