Pirocarbonato de di(terc-butilo) ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DIBOC, Dicarbonato de di(terc-butilo)
D1547-100G D1547-25G D1547-500G
TCIAD1547-100GEA 62 EUR
TCIAD1547-100G TCIAD1547-25G TCIAD1547-500G
Pirocarbonato de di(terc-butilo) ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76f79d85fb16c6a3086962a76d1e9631e52b271&vid=9b554da4de6439d30530f5ff0c530c94a95c171d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %