Ácido L(+)-ascórbico
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
1.00468.0100EA 105 EUR
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
Ácido L(+)-ascórbico
L(+)-Ascorbic acid
Formula: C₆H₈O₆
Pto. Ebullición: 553 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190…192 °C
Densidad: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
IR: exempt
Índice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 330 g/l (24 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 176.12 g/mol
Bulk Density 500 - 900 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C