Indol-3-ilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
E0878-25G E0878-5G
TCIAE0878-25GEA 141 EUR
TCIAE0878-25G TCIAE0878-5G
Indol-3-ilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Indol-3-ilacetato de etilo
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 166°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005635
Núm. CAS: 778-82-5
EINECS: 212-296-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d65abe8ab15b3b6bf8906782b647ffaee06716b&vid=7d65abe8ab15b3b6bf8906782b647ffaee06716b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C