Ácido 2-butinoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

T1199-1G T1199-25G T1199-5G
TCIAT1199-1GEA 26 EUR
TCIAT1199-1G TCIAT1199-25G TCIAT1199-5G
Ácido 2-butinoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-butinoico
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004363
Núm. CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&vid=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR