DL-Isoleucina mixture of diasteroisomers ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-DL-Ile-OH
I0180-25G I0180-5G
TCIAI0180-25GEA 100 EUR
TCIAI0180-25G TCIAI0180-5G
DL-Isoleucina mixture of diasteroisomers ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Isoleucina
Mixture of 4 stereoisomers
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 1,255 g/cm³ (-123.15 °C)
Número MDL: MFCD00004268
Núm. CAS: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Índice Merck: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db78f1c85fc199eb48b1d714359e83ac47eda940&vid=f38d6e154146b8260435aba232f86f8b66d0d49e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)