Alcohol perfluoro-terc-butilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Perfluoro-t-butanol, Nonafluoro-tert-butyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
N0692-1G N0692-5G N0692-25G
TCIAN0692-1GEA 21 EUR
TCIAN0692-1G TCIAN0692-5G TCIAN0692-25G
Alcohol perfluoro-terc-butilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol perfluoro-terc-butilico
Formula: C₄HF₉O
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,693 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042092
Núm. CAS: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&vid=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %