N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
D3931-5G D3931-1G
TCIAD3931-5GEA 31 EUR
TCIAD3931-5G TCIAD3931-1G
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Pto. de fusión: 208°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012991
Núm. CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be96ac50379531d71c4626de2813053ad25aacf4&vid=9341584638c5fe3c37330cab7573fbd298a65f33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis to pass test