Taurina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethanesulphonic acid
A0295-25G A0295-500G
TCIAA0295-25GEA 18 EUR
TCIAA0295-25G TCIAA0295-500G
Taurina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Taurina
Formula: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008197
Núm. CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Índice Merck: 14,09074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc41fec3cabc37efab37e5367e4a776aa29e67b0&vid=dc41fec3cabc37efab37e5367e4a776aa29e67b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency