Bis(2-etilhexil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine

D0510-25ML D0510-500ML
TCIAD0510-25MLEA 16 EUR
TCIAD0510-25ML TCIAD0510-500ML
Bis(2-etilhexil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-etilhexil)amina
Formula: C₁₆H₃₅N
Pto. Ebullición: 281,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –60 °C
Densidad: 0,8062 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009489
Núm. CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&vid=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR