2-Butin-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 112 EUR
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butin-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Butin-1-ol
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002914
Núm. CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %