Ortofosfato de tripotasio, anhidro, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0645-100GEA 92.1 EUR
0645-100G 0645-500G
Ortofosfato de tripotasio, anhidro, grado reactivo
Ortofosfato de tripotasio
Formula: K₃O₄P
Pto. de fusión: 1340 °C
Densidad: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036295
Núm. CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Índice Merck: 12,07830
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%