Molibdeno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46943.GH 46943.HW 46943.HX
46943.GHEA 96.1 EUR
46943.GH 46943.HW 46943.HX
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Molibdeno
Formula: Mo
MW: 95.94 g/mol
Pto. Ebullición: 3617
Pto. de fusión: 2622
Densidad: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003465
Núm. CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Índice Merck: 12,06317