(±)-4-Metilciclohexeno

Proveedor: TCI
Peligro

M0201-25ML M0201-500ML
TCIAM0201-25MLEA 29 EUR
TCIAM0201-25ML TCIAM0201-500ML
(±)-4-Metilciclohexeno
(±)-4-Metilciclohexeno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: –115,5 °C
Densidad: 0,7991 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –1°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001573
Núm. CAS: 591-47-9
EINECS: 209-715-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e2a18b245bf2a7bdd9f2a90cb98baf9159626c&vid=99e2a18b245bf2a7bdd9f2a90cb98baf9159626c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC,NMR) min. 85 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR