1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0860-100G C0860-25G C0860-5G
TCIAC0860-100GEA 137 EUR
TCIAC0860-100G TCIAC0860-25G TCIAC0860-5G
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano ≥98.0% (por GC)
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005113
Núm. CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Índice Merck: 14,02602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&vid=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency