Ácido 2-Naftilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
N0649-1G N0649-25G N0649-5G
TCIAN0649-1GEA 18 EUR
TCIAN0649-1G TCIAN0649-25G TCIAN0649-5G
Ácido 2-Naftilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-Naftilborónico
Formula: C₁₀H₉BO₂
Número MDL: MFCD00236051
Núm. CAS: 32316-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c5084066fa850315e8522fec3e4275e308958d&vid=75c5084066fa850315e8522fec3e4275e308958d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %