Ácido 3-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
C2031-25G
C2031-5G
TCIAC2031-25GEA
170
EUR
TCIAC2031-25G
TCIAC2031-5G
Ácido 3-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-Cianofenilborónico
Formula:
C₇H₆BNO₂ MW: 146,94 g/mol |
Número MDL:
MFCD01318967 Núm. CAS: 150255-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |