Ácido (2-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1261-1G M1261-25G M1261-5G
TCIAM1261-1GEA 16 EUR
TCIAM1261-1G TCIAM1261-25G TCIAM1261-5G
Ácido (2-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00236047
Núm. CAS: 5720-06-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&vid=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %