Ácido (3-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-hidroxifenilborano
H1185-1G H1185-5G
TCIAH1185-1GEA 31 EUR
TCIAH1185-1G TCIAH1185-5G
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Número MDL: MFCD01074603
Núm. CAS: 87199-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8cb02c8a57f70ddfc40345d61f4692cf939125&vid=0f8cb02c8a57f70ddfc40345d61f4692cf939125&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %