Ácido 3-(indol-3-il)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0032-25G I0032-5G
TCIAI0032-25GEA 73 EUR
TCIAI0032-25G TCIAI0032-5G
Ácido 3-(indol-3-il)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-(indol-3-il)propionico
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 129…132 °C
Densidad: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005660
Núm. CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&vid=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&prid=web&clid=SAPDAM