D(-)-Arginina 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-Arginina
A1029-1G
A1029-5G
TCIAA1029-1GEA
31
EUR
TCIAA1029-1G
TCIAA1029-5G
D(-)-Arginina 98,0 Titrimetric
D(-)-Arginina
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ MW: 174.2 g/mol Pto. de fusión: 212 |
Número MDL:
MFCD00063116 Núm. CAS: 157-06-2 EINECS: 205-866-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -24.0 to -28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl) |
Solubility in Water | almost transparency |