L-Arginina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A0528-25G A0528-500G
TCIAA0528-25GEA 16 EUR
TCIAA0528-25G TCIAA0528-500G
L-Arginina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-Arginina clorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Pto. de fusión: 218 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064550
Núm. CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Índice Merck: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ac0bdd9756d43d2a58f86e845fce8bd24fdabc&vid=67ac0bdd9756d43d2a58f86e845fce8bd24fdabc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +23.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in Water almost transparency