Ácido D(-)-tartárico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
T0026-500G T0026-25G T0026-100G
TCIAT0026-500GEA 245 EUR
TCIAT0026-500G TCIAT0026-25G TCIAT0026-100G
Ácido D(-)-tartárico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido D(-)-tartárico
Formula: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Pto. de inflamación: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004238
Núm. CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Índice Merck: 14,09068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&vid=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.5 to -13.0 deg (C=20, H2O)
Solubility in Water almost transparency