(3-Aminopropil)trimetoxisilano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimetoxi(3-aminopropil)silano, 3-(Trimetoxisilil)propilamina
T1255-25ML T1255-500ML T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA 16 EUR
TCIAT1255-25ML TCIAT1255-500ML TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropil)trimetoxisilano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropil)trimetoxisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008206
Núm. CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&vid=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %