Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 98.5-101.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
1988-01EA 228.36 EUR
1988-01 1988-07
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 98.5-101.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Crystals. Lot analysis on label.
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.5 - 102.0 %
Store in a dry, cool place away from sunlight. = 0.01 %
Assay (FeNH₄(SO₄)₂·12H₂O) (by iodometry) 98.5 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO₃) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn)(by AAS) ≤0.003 %
Ferrous Iron Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs