Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Proveedor: ACTIVE MOTIF
C006.2NP.L1 C006.2NP.L25 C006.2NP.L5
ACSDC006.2NP.L1EA 84.9 EUR
ACSDC006.2NP.L1 ACSDC006.2NP.L25 ACSDC006.2NP.L5
Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bario