Sulfuro de dialilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl sulphide
A0235-25ML A0235-250ML
TCIAA0235-25MLEA 26 EUR
TCIAA0235-25ML TCIAA0235-250ML
Sulfuro de dialilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de dialilo
Formula: C₆H₁₀S
MW: 114.21 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: -83
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008658
Núm. CAS: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,00297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&vid=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %