2-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0084-25ML P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA 16 EUR
TCIAP0084-25ML TCIAP0084-500ML
2-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
2-Feniletanol
Formula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 103…105 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002886
Núm. CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&vid=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %