Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1783-1G
T1783-25G
T1783-5G
TCIAT1783-1GEA
23
EUR
TCIAT1783-1G
TCIAT1783-25G
TCIAT1783-5G
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico
Formula:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH |
Número MDL:
MFCD00004352 Núm. CAS: 32857-62-8 EINECS: 251-263-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 82.0 to 85.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |