(S)-(-)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0796-1G P0796-25G P0796-5G
TCIAP0796-1GEA 47 EUR
TCIAP0796-1G TCIAP0796-25G TCIAP0796-5G
(S)-(-)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-1-Feniletanol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064264
Núm. CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&vid=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -46.0 deg (neat)